Learn More
Daclatasvir, MedChemExpress
Code produit. 16430347
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16430347
Marque: Medchem Express HY10466
MedChemExpress Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Daclatasvir (BMS-790052) is a potent and orally active HCV NS5A protein inhibitor with EC50s range of 9-146 pM for multiple HCV replicon genotypes. Daclatasvir is also a organic anion transporting polypeptide 1B (OATP1B) and OATP1B3 inhibitor with IC50s of 1.5 μM and 3.27 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Daclatasvir
Forme physique Solid
CAS 1009119-64-5
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C40H50N8O6
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme BMS-790052 EBP 883
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 40 mg/mL (54.14 mM)
SMILES O=C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)N1CCC[C@H]1C2=NC=C(N2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C5=CN=C([C@@H]6CCCN6C([C@@H](NC(OC)=O)C(C)C)=O)N5)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 738.88
Poids de la formule 738.88
Pourcentage de pureté 98.19%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.