missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dactolisib Tosylate, MedChemExpress

Code produit. 16426656
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16426656

Marque: Medchem Express HY15174

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.

Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.

Spécification

Nom chimique ou matériau Dactolisib Tosylate
CAS 1028385-32-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H31N5O4S
Quantité 100 mg
Synonyme BEZ235 TosylateNVP-BEZ 235 Tosylate
Informations sur la solubilité DMSO : 34 mg/mL (52.98 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O.CC7=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C7
Poids moléculaire (g/mol) 641.74
Poids de la formule 641.74
Pourcentage de pureté 98.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis