Learn More
Dactolisib Tosylate, MedChemExpress
Code produit. p-200099451
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16481756
Marque: Medchem Express HY15174
MedChemExpress Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) is a dual PI3K and mTOR kinase inhibitor with IC50 values of 4, 75, 7, 5 nM for PI3Kα, β, γ, δ, respectively. Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) inhibits mTORC1 and mTORC2.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dactolisib Tosylate
CAS 1028385-32-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C37H31N5O4S
Quantité 500 mg
Synonyme BEZ235 TosylateNVP-BEZ 235 Tosylate
Informations sur la solubilité DMSO : 34 mg/mL (52.98 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CN(C1=C2C3=CC(C4=CC5=CC=CC=C5N=C4)=CC=C3N=C1)C(N2C6=CC=C(C=C6)C(C)(C#N)C)=O.CC7=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C7
Poids moléculaire (g/mol) 641.74
Poids de la formule 641.74
Pourcentage de pureté 98.8%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.