missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dalbavancin hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200097156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16481699

Marque: Medchem Express HY17586

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Dalbavancin hydrochloride (MDL-63397 hydrochloride) is a semisynthetic lipoglycopeptide antibiotic with potent bactericidal activity against Gram-positive bacteria. Dalbavancin hydrochloride inhibits Staphylococcus aureus and Bacillus anthracis with MIC90s of 0.06 μg/mL and 0.25 μg/mL, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Dalbavancin hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 2227366-51-8
Couleur Blanc
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C88H101Cl3N10O28
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme MDL-63397 hydrochlorideBI-397 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (134.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (26.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O[C@@H]1CO)OC2=C(C3=CC([C@@](C4=O)([H])NC([C@@](NC([C@](NC([C@@](NC5=O)([H])C6)=O)([H])C(C=C7OC(C=C8[C@H]5NC)=C(C=C8)O)=C(C(O)=C7)Cl)=O)([H])C9=CC%10=C(O[C@H](O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]%11O)[C@@H]%11NC(CCCCCCCCC(C)C)=O)C(OC%12=CC=C6C=C%12)=C9)=O)=CC=C3O)C([C@@](NC([C@](N4)([H])[C@@H](C%13=CC=C(O%10)C(Cl)=C%13)O)=O)([H])C(NCCCN(C)C)=O)=CC(O)=C2.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 1853.15
Poids de la formule 1853.15
Pourcentage de pureté 95.92%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis