Learn More
Sharpsguard™ Récipient pour déchets Dani 22
Click to view available options
Capacité (métrique):
21,01 L
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Récipients écologique Sharpsguard™ Dani 22 pour la collecte et le transport sûrs du verre et de la porcelaine cassés.
- Code couleur avec un couvercle orange solide, une poignée et une étiquette qui permettent de le distinguer facilement des autres conteneurs de déchets.
- Son contenu doit être éliminé dans les sites d’enfouissement, il ne convient donc pas aux déchets dangereux ou infectieux.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 21,01 L |
| Diamètre (métrique) externe | 324 mm |
| Couleur | Orange |
| Hauteur (métrique) | 343 mm |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Élimination du verre et de la porcelaine cassés |