Learn More
Danthron (1,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione), LoGiCal
Code produit 30463055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463055 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463055 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0137.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dantron
CAS 117-10-2
Noms d’analytes ou de composants Dantron
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H8 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 1,8-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Dithranol Imp. B (EP), Danthron, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax, Dithranol Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Nom IUPAC 1,8-dihydroxyanthracène-9,10-dione
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Quantité 10 mg
Poids de la formule 240,0423 g/mol