Learn More
Dantrolène USP Composé apparenté C, Mikromol™
Code produit 30464214
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464214 4 x 25 mg -
30052655 25 mg 25mg
17963196 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464214 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0905.0100254AMP
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dantrolène USP Composé apparenté C, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
CAS 7147-77-5
Noms d’analytes ou de composants 5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C11 H7 N O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 5-(4-Nitrophenyl)furan-2-carbaldehyde, (5-(4-nitrophenyl)-2-furancarboxyaldehyde, Dantrolene Related Compound C
Formule InChI InChI=1S/C11H7NO4/c13-7-10-5-6-11(16-10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-7H
Type de solution Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)c2oc(C=O)cc2
Nom IUPAC 5-(4-nitrophényl)furan-2-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 217.18
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 217.0375 g/mol