Learn More
Invitrogen™ DAPI and Hoechst Nucleic Acid Stains
Code produit. p-200022857 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
1 ml
5 mL
10 mL
Type de produit:
Coloration
Coloration d’acide nucléique
Coloration d’acide nucléique
DAPI
Pentahydrate
Type de colorant:
Hoechst 33258
Hoechst 33342
Imperméant aux cellules
Imperméant aux cellules
Perméant aux cellules
Conditionnement:
1 pièce
100mg
10mL
10mg
1mL
5mL
Code produit. 10116287
Marque: Invitrogen™ 62248
DAPI and Hoechst are classic popular nuclear counterstains for use in all fluorescent cell and tissue techniques. The blue fluorescence is vivid contrast to green, yellow, orange, red, far red and NIR fluorescent probes and labels.
DAPI is a fluorescent dye commonly used in molecular biology and cell biology research. DAPI is known for its ability to bind to DNA, specifically to the minor groove of double-stranded DNA. This dye emits blue fluorescence when excited by ultraviolet light, allowing researchers to visualize and stain DNA in various biological samples.
Hoechst dyes are DNA-specific fluorescent stains that bind to the minor groove of double-stranded DNA. They emit blue fluorescence when excited by ultraviolet light. These dyes are widely used for staining DNA in various biological samples.
En tant que contre-colorant dans les méthodes d’imagerie par fluorescence, le DAPI est compatible avec les anticorps et autres sondes marquées des colorants de fluorescéine et de rhodamine et avec les Fluors Thermo Scientific DyLight™. Le DAPI a une photostabilité supérieure à celle des colorants Hoechst bien que le Hoechst 33342 puisse servir à l’imagerie des cellules vivantes tandis que le DAPI est confiné aux cellules fixées. Le DAPI est disponible en matière solide à base de poudre et en solution aqueuse.
Points clés :
  • Détection des noyaux : se lie spécifiquement et quantitativement à l’ADN pour faciliter la détection spécifique des noyaux et du contenu en ADN dans l’imagerie par fluorescence
  • Fluorescent : génère un produit fluorescent bleu pour permettre la mesure avec des microscopes et des imageurs à fluorescence (excitation 341 nm, émission 452 nm)
  • Cellules fixes : à utiliser spécialement avec des cellules fixes plutôt qu’avec des échantillons à cellules vivantes
  • Contre-colorant compatible : fournit une coloration de contraste d’effet associée à la fluorescéine et à d’autres sondes fluorescentes compatibles, telles que les fluorophores DyLight Thermo Scientific
Recommandées dans les cas suivants :
Analyse de l’ADN en solution ; diagnostic de l’infection mycoplasmique des cultures cellulaires ; mesure du contenu nucléaire et tri des chromosomes en cytométrie en flux ; évaluation de l’apoptose ; détection des noyaux et de l’ADN organellaire dans les procédures d’hybridation immunofluorescente et in situ ; remplacement du bromure d’éthidium pour la coloration de l’ADN dans le gel d’agarose ; les noyaux de contre-coloration dans les méthodes histochimiques lorsque des anticorps fluorescents rouges ont été utilisés pour détecter des cibles spécifiques ; les rapports indiquent également que le DAPI se lie aux polyphosphates et autres polyanions, au sulfate de dextran et à la SDS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Concentration 1 mg/mL
Contenu et stockage Conserver la solution de DAPI (1 mg/ml) entre 2 et 8°C et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 360 nm
Type de colorant Imperméant aux cellules
À utiliser avec (application) Imagerie cellulaire
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, instrument à haute densité
Quantité 1 ml
Méthode de détection Fluorescence
Émission 460 nm
Gamme de produits Pierce
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit DAPI
SubCellular Localization Nucleus