Learn More
Dapsone, Mikromol™
Description
Dapsone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dapsone |
| CAS | 80-08-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Dapsone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H12 N2 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Sulfacetamide Sodium Imp. D (EP), Sulfacetamide Imp. D (EP), Dapsone, 4,4'-sulfonyldianiline, Benzenamine, 4,4'-sulfonylbis-, Aniline, 4,4'-sulfonyldi- (7CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-aminobenzene], 1358F, 4,4'-DDS, 4,4'-Dapsone, 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-Sulfonylbisaniline, 4,4'-Sulfonylbisbenzamine, 4,4'-Sulfonyldianiline, 4,4'-Sulfonyldiphenylamine, 4,4'-Sulphonyldianiline, 4-(4-Aminophenylsulfonyl)benzenamine, 4-Aminophenyl sulfone, Aczone, Aradur 9664-1, Aradur 976-1, Araldite HT 976, Atrisone, Avlosulfon, Avlosulfone, Bis(4-aminophenyl) sulfone, Bis(p-aminophenyl) sulfone, Croysulfone, DADFS, DADPS, DDS, DDS (pharmaceutical), DSS, Dapson, Di(4-aminophenyl)sulfone, Di(p-aminophenyl) sulfone, Diaphenylsulfon, Diaphenylsulfone, Diphenasone, Diphone, Disulone, Dumitone, Eporal, F 1358, HB-MC-GE 40, HB-MC-GE 45, HT 9664, HT 976, HT 976-1, HY 976, Hardener HT 976, Lapox K 10, Metabolite C, NSC 6091, Novophone, Seikacure S, Servidapson, Sulfona, Sulfona-Mae, Sulphadione, Sumicure S, Udolac, p,p'-Diaminodiphenyl sulfone, p,p'-Sulfonyldianiline, p-Aminophenyl sulfone, 4-Aminophenyl Sulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline, Sulfacetamide Sodium Impurity D, Sulfacetamide Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H12N2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2 |
| Nom IUPAC | 4-(4-aminophényl)sulfonylaniline |
| Afficher plus |