Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité anatomiques antistatiques en velours bleu foncé
Code produit 15558965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15558965 38 1 paire
15230915 36 1 pièce
15240915 37 1 pièce
15568965 39 1 paire
15270915 40 1 pièce
15280915 41 1 pièce
15598965 42 1 paire
15290915 42 1 pièce
15200925 43 1 pièce
15210925 44 1 pièce
15220925 45 1 pièce
15528975 45 1 paire
15538975 46 1 paire
15240925 47 1 pièce
15250925 48 1 pièce
15260925 49 1 pièce
15578975 50 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15558965 Supplier Abeba™ Supplier No. 32147/38
Expédition estimée: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours avec revêtements textiles respirants
  • Bleu foncé
  • Embout en acier
  • Semelle intermédiaire en PU anti-choc
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Acc Wave remplaçable (réf. 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante aux ions argent
  • Cou-de-pied avec lacets
  • Matériau réfléchissant
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
  • Revêtement résistant aux rayures dans la zone du talon
Specifications
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Couleur Bleu
Matériau Velours
Dimensions 38
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 32147
Matériau au niveau des orteils Acier