Learn More
Olympus™ Arrêt de la lumière à champ noir, CH2-DS
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Microscopes CH
Conditionnement:
1 pièce
Description
- S’adapte à la source lumineuse sous la platine du modèle CH.
- Bloque la lumière centrale permettant à l’arrière-plan d’être sombre.
- Bonne compatibilité avec des objectifs de puissance basse et moyenne
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 34 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Microscopes CH |