Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Anneau optique pour éclairage annulaire fin VisiLED pour fond noir
Code produit. 15773042 Tous les produits Schott Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Éclairage annulaire à LED VisiLED Slim (400 150)
Conditionnement:
1 unité
Code produit. À utiliser avec (équipement) unitSize
15773042 Éclairage annulaire à LED VisiLED Slim (400 150) 1 unité
1 options
Code produit. 15773042
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’anneau optique pour fond noir pour éclairage annulaire fin VisiLED offre une distance de travail de 5 à 25 mm.
ulliAnneau optique de mise au point pour fond noir/liliDistance de travail de 5 à 25 mm/liliPour une utilisation avec l’éclairage annulaire fin VisiLED (400 150)/li/ul
Spécification
Type Anneau optique pour fond noir
Distance de mise au point Distance de travail libre : de 5 à 20 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Éclairage annulaire à LED VisiLED Slim (400 150)