Learn More
Darunavir, Thermo Scientific™
Code produit 17392501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17392501 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17392501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 469131000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Darunavir
Conditionnement Flacon en verre
CAS 206361-99-1
Certificat d’analyse Available
Forme physique Poudre
Formule moléculaire C27H37N3O7S
Numéro MDL MFCD09260006
Couleur Blanc
Clé InChI CJBJHOAVZSMMDJ-HEXNFIEUSA-N
SMILES CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)O[C@H]1CO[C@H]2OCC[C@@H]12)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Nom IUPAC Carbamate (3R,3aS,6aR)-hexahydrofuro[2,3-b]furane-3-yl N-[(2S,3R)-3-hydroxy-4-[N-(2-méthylpropyl)4-aminobenzènesulfonamido]-1-phénylbutane-2-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 547.67
Quantité 100 mg
Poids de la formule 547.67