Learn More
Dasatinib monohydraté, Mikromol™
Code produit 30051510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051510 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051510 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3451.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Monohydrate de dasatinib
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dasatinib monohydrate
CAS 863127-77-9
Noms d’analytes ou de composants Dasatinib monohydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C22 H26 Cl N7 O2 S . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, hydrate (1:1), 5-Thiazolecarboxamide, N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-, monohydrate (9CI), BMS 35482503, Dasatinib hydrate, Dasatinib monohydrate
Formule InChI InChI=1S/C22H26ClN7O2S.H2O/c1-14-4-3-5-16(23)20(14)28-21(32)17-13-24-22(33-17)27-18-12-19(26-15(2)25-18)30-8-6-29(7-9-30)10-11-31;/h3-5,12-13,31H,6-11H2,1-2H3,(H,28,32)(H,24,25,26,27);1H2
SMILES O.Cc1nc(Nc2ncc(s2)C(=O)Nc3c(C)cccc3Cl)cc(n1)N4CCN(CCO)CC4
Nom IUPAC N-(2-cloro-6-metilfenil)-2-[[6-[4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il]-2-metilpirimidin-4-il]amino]-1,3-tiazol-5-carboxamida; hidrato
Poids moléculaire (g/mol) 506.02
Quantité 250 mg
Poids de la formule 505,1663 g/mol