Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Data Acquisition Software
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Comprend:
CD logiciel et câbles 6 pi (connexions USB, série et instrument)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Affichez et stockez les mesures sur un PC à partir de 8 appareils maximum à la fois
- La capture de données s’exécute en arrière-plan, ce qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément sur d’autres programmes
- Définissez des alarmes sonores et visuelles de notification ou envoyez immédiatement un e-mail en cas de condition d’excès / insuffisance
- Le logiciel peut être utilisé pour connecter un instrument de mesure directement à l’ordinateur via un câble
- Vérifiez la compatibilité des compteurs dans les tableaux de spécifications du logiciel
Spécification
Spécification
| Type | Logiciel d’acquisition de données |
| Type d’affichage | No Display |
| Description | Logiciel d’acquisition de données avec câble USB |
| Comprend | CD logiciel et câbles 6 pi (connexions USB, série et instrument) |
| À utiliser avec (équipement) | 37803-92, 37803-99, 91210-03, 19601-08 (Traceable™ 4132, 4310, 4137, 4169) |