Learn More
Chlorhydrate de daunorubicine, Mikromol™
Code produit 18053360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18053360 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18053360 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0284.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de daunorubicine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Daunorubicin hydrochloride
CAS 23541-50-6
Noms d’analytes ou de composants Daunorubicin hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H29 N O10 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Epirubicin Hydrochloride Imp. D (EP), Epirubicin Imp. D (EP), Daunorubicin hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-a-l-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride, Doxorubicin Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Doxorubicin Impurity A as Hydrochloride, Epirubicin Impurity D as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
SMILES Cl.COc1cccc2C(=O)c3c(O)c4C[C@](O)(C[C@H](O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5)c4c(O)c3C(=O)c12)C(=O)C
Nom IUPAC (7S,9S)-9-acétyl-7-[(2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy-6,9,11-trihydroxy-4 -méthoxy-8,10-dihydro-7H-tétragène-5,12-dione ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 563.98
Quantité 250 mg
Poids de la formule 563,1558 g/mol