Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Dave S3
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- Sans métal
- Chaussures de sécurité Streetborn. Si vous préférez porter des chaussures décontractées mais que vous avez besoin de chaussures plus sûres pour le travail, ne cherchez pas plus loin ! Le modèle Dave est celui qu’il vous faut !
- Chaussures de sécurité sans métal et sans compromis qui ressemblent à des chaussures de sports classiques.
- Elles tirent leur nom de leur talon de support renforcé.
- Ce talon et la semelle renforcée anti-chocs de la chaussure protègent les chevilles, les tibias et les articulations des facteurs de stress et des blessures.
- L’histoire des lacets DenimX. Fabriqués à partir de jeans recyclés pour nos chaussures de sécurité rondes.
- Industries :
- Logistique& transport
- Composants électroniques
- Construction& technologie
- Production
- Nature& environnement
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Marron |
| À utiliser avec (application) | Logistique et transport, électronique, construction et technologie, fabrication, nature et environnement |
| Matériau de revêtement | Traitement antibactérien Hydro-Tec |
| Matériau | Nubuck, Nubuck huilé |
| Dimensions | 40 |
| Ajustement | Largeur standard |
| Type de cheville | Coupe basse |
| Type de produit | Chaussure de sécurité |