Learn More
Agilent Technologies DB-1 30m, 0,32mm, 3,00um 5' Column
Marque:  Agilent Technologies 123-1034E
Encompass_Preferred
DB-1 30m, 0,32mm, 3,00um 5' Column
Code produit. 10351114
  • 1085.37€ / 1 pièce