Learn More
Abnova™ DBNL Recombinant Protein
Code produit. 16138932
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16138932
Marque: Abnova™ H00028988P02.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Numéro d’adhésion AAH11677
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Identification génétique (Entrez) 28988
Poids moléculaire 73.04
Nom DBNL (Human) Recombinant Protein (P02)
Plage de pH 8
Méthode de préparation In vitro wheat germ expression system
Méthode de purification Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Test du contrôle qualité 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantité 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogène MAANLSRNGPALQEAYVRVVTEKSPTDWALFTYEGNSNDIRVAGTGEGGLEEMVEELNSGKVMYAFCRVKDPNSGLPKFVLINWTGEGVNDVRKGACASHVSTMASFLKGAHVTINARAEEDVEPECIMEKVAKASGANYSFHKESGRFQDVGPQAPVGSVYQKTNAVSEIKRVGKDSFWAKAEKEEENRRLEEKRRAEEAQRQLEQERRERELREAARREQRYQEQGGEASPQSRTWEQQQEVVSRNRNEQESAVHPREIFKQKERAMSTTSISSPQPGKLRSPFLQKQLTQPETHFGREPAAAISRPRADLPAEEPAPSTPPCLVQAEEEAVYEEPPEQETFYEQPPLVQQQGAGSEHIDHHIQGQGLSGQGLCARALYDYQAADDTEISFDPENLITGIEVIDEGWWRGYGPDGHFGMFPANYVELIE
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gène ABP1/HIP-55/SH3P7
Nom usuel DBNL
Symbole de gène(s) DBNL
Réactivité croisée Human
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine GST
Forme Solution