missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ DCEBIO
Activates Cl- conductance and hKCa3.1 channels
174.85€ - 676.17€
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
---|---|
CAS | 60563-36-2 |
Plage de pourcentage du dosage | >99% |
Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO |
Formule moléculaire | C9H8Cl2N2O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18054082
|
Tocris Bioscience™
1422/10 |
10 mg |
174.85€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18075162
|
Tocris Bioscience™
1422/50 |
50 mg |
676.17€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Stimulates Cl- secretion via the activation of hKCa3.1 (IK1) potassium channels and an apical Cl- conductance carried by the CFTR channel. More potent than its analog 1-EBIO (Cat. No. 1041).Spécification
5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one | |
>99% | |
C9H8Cl2N2O |
60563-36-2 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Observed MW: 231.08 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Conserver à température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche