Learn More
Novus Biologicals™ DCI 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0.1 mL |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Catégorie de recherche | metabolism |
| Cible | DCI |
| Synonyme | acetylene-allene isomerase, D2-enoyl-CoA isomerase, D3, DCI3,2-trans-enoyl-CoA isomerase3,2 trans-enoyl-CoA isomerase, Delta(2)-enoyl-CoA isomerase, Delta(3), delta3, delta2-enoyl-CoA isomerase, dodecenoyl-CoA delta isomerase (3,2 trans-enoyl-CoA isomerase), dodecenoyl-CoA isomerase3,2-trans-enoyl-CoA isomerase, mitochondrial, dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase (3,2 trans-enoyl-Coenzyme A isomerase), EC 5.3.3.8, enoyl-CoA delta isomerase 13,2 trans-enoyl-Coenzyme A isomerase |
| Symbole de gène(s) | ECI1 |