Learn More
DDR Inhibitor, MedChemExpress
Code produit. 16490479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16490479
Marque: Medchem Express HYW018931
MedChemExpress DDR Inhibitor is a potent discoidin domain receptor (DDR) inhibitor, with an IC50 of 3.3 nM for DDR2, and shows 53% inhibition on DDR1 at 1.5 nM.
DDR Inhibitor is a potent discoidin domain receptor (DDR) inhibitor, with an IC50 of 3.3 nM for DDR2, and shows 53% inhibition on DDR1 at 1.5 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau DDR Inhibitor
CAS 1644069-80-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H20FN5O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 65 mg/mL (155.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CN=C2C=CC=CN21)NC3=CC(CNC(NC4=CC=CC(F)=C4)=O)=CC=C3C
Poids moléculaire (g/mol) 417.44
Poids de la formule 417.44
Pourcentage de pureté 99.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.