Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Tubulure en silice fondue désactivée (méthyle)
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
10 m
10 m
2 m
25 m
2 m
5 m
5 m
Diamètre (métrique) interne:
0,05 mm
0,11 mm
0,125 mm
0,25 mm
25 μm
60 μm
75 μm
100 μm
110 μm
150 μm
170 μm
220 μm
250 μm
320 μm
530 μcm
Diamètre (métrique) externe:
0,31 mm
0,363 mm
170 μm
220 μm
285 μm
300 μm
363 μm
430 μm
680 μml
Comprend:
1/boîte
5/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10m
25m
2m
5m
Description
La tubulure capillaire en silice fondue désactivée par le méthyle Trajan est un ingrédient essentiel pour maintenir un système de chromatographie haute performance.
- Chimiquement inerte et thermiquement stable jusqu’à 380°C
- Convient aux solvants organiques et aqueux
- Idéal pour les applications de biotechnologie
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | Solvants organiques et aqueux |
| Type | Tubulures |
| Comprend | 1/boîte |
| Diamètre (métrique) interne | 220 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 220 μm |
| Longueur totale (métrique) | 2 m |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | Produit thermiquement stable jusqu’à 380°C |