Learn More
Cytiva Milieu DEAE-Sephacel™
Code produit. 11564915 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11564915
Marque: Cytiva 17050001
Échangeur d’anions faible à base de cellulose perlée
  • Le groupe d’échange d’ions est le diéthylaminoéthyle, qui reste chargé et maintient une grande capacité sur l’ensemble de la plage de travail de façon constante, avec un pH compris entre 2 et 9
  • Limite d’exclusion d’environ 1 000 000 daltons pour les protéines globulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon N-méthylpipérazine à 20 Mm, Piperazine à 20 mM, L-Histidine à 20 mM, Bis-Tris à 20 mM, Bis-Tris Propane à 20 mM, Triéthanolamine à 20 mM, Tris à 20 mM, N-méthyldiéthanolamine à 50 mM, Diéthanolamine à pH 8,4 20 mM, 1,3-diaminopropane à 20 mM, éthanolamine à 20 mM, Piperazine à 20 Mm, 1,3-diaminopropionate à 20 mM
Type de produit Milieu DEAE-Sephacel
Quantité 500 ml
Débit lt; 50°cm/h
Type de ligand Diéthylaminoéthyle
Plage de pH 2 à 9
Granulométrie 40 à 160 mu;m
Type de support Cellulose perlée mono-poreuse
Contenu et stockage 4° à 30°C, 20 % d’éthanol
À utiliser avec (application) Maintient une grande capacité sur l’ensemble de la plage de travail de façon constante
Matrix DEAE Sephacel
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DEAE Sephacel, 500 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 66.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 50% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.