Learn More
Déanol, Mikromol™
Description
Déanol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylethanolamine |
| CAS | 108-01-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | N,N-Dimethylethanolamine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C4 H11 N O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 2-(Dimethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethanol, (N,N-Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol, Amietol M 21, Aminoalcohol 2mabs, Bimanol, DMAE, DMEA, Dabco DMEA, Deanol, DeuAdd MA 95, Dimethol, Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, Dimethyl(hydroxyethyl)amine, Dimethylethanolamine, Dimethylmonoethanolamine, Jeffcat DMEA, Kalpur P, Lupragen N 101, MA 95, N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-2-aminoethanol, N,N-Dimethyl-2-ethanolamine, N,N-Dimethyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)dimethylamine, NSC 2652, Niax DMEA, Norcholine, PC CAT DMEA, Propamine A, Rexolin, T 80, Tegoamin DMEA, Texacat DME, Texacat DMEA, Thancat DME, β-(Dimethylamino)ethanol, β-Dimethylaminoethyl alcohol, β-Hydroxyethyldimethylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCO |
| Nom IUPAC | 2-(diméthylamino)éthanol |
| Afficher plus |