Learn More
N-oxyde de déanol, Mikromol™
Code produit 30052426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30052426 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30052426 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1681.01
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
N-oxyde de déanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deanol N-Oxide
CAS 10489-99-3
Noms d’analytes ou de composants Deanol N-Oxide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H11 N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Ethanol, 2-(dimethyloxidoamino)-, Ethanol, 2-(dimethylamino)-, N-oxide (6CI,7CI,8CI), 2-(Dimethylamino)ethanol N-oxide, 2-(Dimethyloxidoamino)ethanol, Dimethylethanolamine oxide, N,N-Dimethylethanolamine N-oxide, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine N-oxide, Deanol N-Oxide, (beta-Hydroxyethyl)dimethylamine N-oxide
Formule InChI InChI=1S/C4H11NO2/c1-5(2,7)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
SMILES C[N+](C)([O-])CCO
Nom IUPAC oxyde de 2-hydroxy-N,N-diméthyléthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 105.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 105,079 g/mol