Learn More
Debio 0932, MedChemExpress
Code produit. 16468397
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Code produit. 16468397
Marque: Medchem Express HY13469
MedChemExpress Debio 0932 (CUDC-305) is an orally active HSP90 inhibitor, with IC50s of 100 and 103 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.
Debio 0932 (CUDC-305) is an orally active HSP90 inhibitor, with IC50s of 100 and 103 nM for HSP90α and HSP90β, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Debio 0932
CAS 1061318-81-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30N6O2S
Quantité 5 mg
Synonyme CUDC-305
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (169.46 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=CC2=C1N=C(SC3=C(N(C)C)C=C(OCO4)C4=C3)N2CCNCC(C)(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 442.58
Poids de la formule 442.58
Pourcentage de pureté 98.29%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.