Learn More
Décafluorobiphényle, SPEX CertiPrep™
Code produit 12969144 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12969144 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12969144 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur S1103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Décafluorobiphényle434-90-21000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Decafluorobiphenyl
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 434-90-2, 67-56-1
% min. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.1, 99.9
Méthodes For US EPA Method 551, 625
Formule moléculaire C12F10
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Clé InChI ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
Nom IUPAC 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophényl)benzène
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 334.116
CID PubChem 67949
Quantité 1 mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Decafluorobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire