Learn More
Iodure de décaméthonium, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decamethonium Iodide |
| CAS | 1420-40-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Decamethonium Iodide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C16 H38 N2 . 2 I |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 1,10-Decanediaminium, N1,N1,N1,N10,N10,N10-hexamethyl-, iodide (1:2), 1,10-Decanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, diiodide (9CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl- iodide] (6CI), Ammonium, decamethylenebis[trimethyl-, diiodide (8CI), Decamethylenebis(trimethylammonium) iodide (6CI), Decamethionium iodide, Decamethonium diiodide, Decamethonium iodide, Decamethylenebis(trimethylammonium) diiodide, Eulissin A, Eulixine, Procuran |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H38N2.2HI/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2 |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | [I-].[I-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Afficher plus |