Learn More
Decanal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11474773
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11474773 500 mL 500mL
11464773 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 11474773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11656.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.269 g/mol
Decanal is used in fragrances and flavoring and it is an important component in citrus along with octanal, citral, and sinensal. It is also used in Air Care Products, Laundry and Dishwashing Products, Personal Care Products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le décanal est utilisé dans les parfums et les arômes. Il s’agit d’un composant important des agrumes avec l’octanal, le citral et le sinensal. Il est également utilisé dans les produits d’entretien aérien, les produits de lavage de blanchisserie et de vaisselle et les produits d’entretien personnel.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-31-2
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.269
Numéro MDL MFCD00007031
Clé InChI KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
CID PubChem 8175
ChEBI CHEBI:31457
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Decanal
Point de fusion -5°C
Densité 0.828
Point d’ébullition 207°C to 209°C
Point d’éclair 85°C (185°F)
Plage de pourcentage du dosage 96%
Formule linéaire CH3(CH2)8CHO
Indice de réfraction 1.428
Quantité 500 mL
Beilstein 1362530
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Decanal
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Decanal