Learn More
Decanoic-10,10,10-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.25 g
Conditionnement:
0.10g
0.25g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Decanoic-10,10,10-d3 Acid |
| CAS | 102611-15-4 |
| Formule moléculaire | C10 D3 H17 O2 |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 1-Decanoic Acid-d3, 1-Nonanecarboxylic Acid-d3, Capric Acid-d3, Caprinic Acid-d3, Caprynic Acid-d3, Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI), Decanoic-10,10,10-d3 acid (9 CI) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | 10,10,10-trideuteriodecanoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.28 |
| Poids de la formule | 175.1652 g/mol |
| Afficher plus |