Learn More
Acide décanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10114090 100 g Flacon en verre 100g
10722211 500 g Flacon en verre 500g
10014823 1kg Flacon en verre 1kg
10465125 2,5kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10114090 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.40€
    40.65€ / 100g
    Économisez 5.75€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 334-48-5
Formule moléculaire C10H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.268
Numéro MDL MFCD00004441
Clé InChI GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
CID PubChem 2969
ChEBI CHEBI:30813
Nom IUPAC acide décanoïque
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 30,0°C à 32,0°C
Point d’ébullition 268,0°C à 270,0°C
Couleur Blanc
Densité 0,8900 g/ml
Quantité 100 g
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Solide cristallin
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0,89
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Merck Index 15, 1760
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :0,15 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans HNO3 dilué, soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme, le benzène et le disulfure de carbone
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.