Learn More
Chlorure de décanoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484057
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 11484057
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19486.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 112-13-0 | C10H19ClO | 190.711 g/mol
Decanoyl chloride is used in the synthesis of oligomers composed of alternating 2,6-diaminopyridine and 2,6-pyridinedicarbonyl units. It enhances the activity of proleather from Bacillus sp. during the synthesis of poly(lactic acid) in organic solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de décanoyle est utilisé dans la synthèse d’oligomères composés d’unités d’alternance 2,6-diaminopyridine et 2,6-pyridinedicarbonyl. Il améliore l’activité du proleather de Bacillus sp. lors de la synthèse de poly(acide lactique) dans des solvants organiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-13-0
Formule moléculaire C10H19ClO
Poids moléculaire (g/mol) 190.711
Numéro MDL MFCD00000771
Clé InChI IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme capric acid chloride, n-decanoyl chloride, capric chloride, decanoic acid chloride, caprinoyl chloride, caprinic acid chloride, n-decanoic acid chloride, decanoyl chloride, acmc-1c5ty, ksc182e3n
CID PubChem 66982
Nom IUPAC Chlorure de décanoyle
SMILES CCCCCCCCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Decanoyl chloride
Point de fusion -35°C
Densité 0.925
Point d’ébullition 232°C
Point d’éclair 106°C (223°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.441
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 507055
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 190.71
Pourcentage de pureté 98%