Learn More
Fisherbrand™ Têtes de dévissage pour pince à sertir pneumatique manuelle
Code produit. 11885050 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11885050
À utiliser avec l’outil de sertissage pneumatique portatif
  • Tête de dévissage
  • Pneumatique
  • Acier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tête de décapsuleur de 20mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon en aluminium
Dimensions 20 mm