Learn More
Corning™ Kits de démarrage pour systèmes de recharge DeckWorks™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
1 à 200 μl
1 à 300 μl
100 à 1 000 μl
Couleur:
Jaune
Naturel
Conditionnement:
1 SET
Description
Les kits de démarrage Deckworks contiennent un système de recharge DeckWorks avec pointes standard et racks à charnière vides.
- 10 racks vides accompagnent des pointes de volume 10 μl, 200 μl et 300 μl.
- 8 racks vides accompagnent des pointes de volume 1000 μl.
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 1 à 200 μl |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Jaune |
| À utiliser avec (application) | Conçus pour offrir un espace de stockage optimal et permettent de réduire la production et le gaspillage de matériaux plastiques |
| Format | Recharge |
| Type de pointe | Rond |
| Conditionnement | Plateau |
| Graduée | Oui |
| Gamme de produits | DeckWorks |
| Matériau | Polypropylène |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion