Learn More
Borer Chemie™ deconex 11 UNIVERSAL
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 kg
10 x 1 kg
1 x 10 kg
Conditionnement:
10kg
5kg
Description
- Concentré pour le nettoyage manuel
- économique, concentration typique : 20-50 mL/L
- se rince sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- contient du chlore actif
- sans EDTA et NTA
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | env. 11,6 (solution à 1%) |
| Composition | Alcalis, tensioactifs, agent inorganique chloré |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Flacon |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 10 x 1 kg |
| Volume (impérial) | 0,2 gal. |
| Volume (métrique) | 10 x 0,9 L |
| Poids (impériale) | 22 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deconex 11 UNIVERSAL
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: tetrapotassium pyrophosphate, potassiumhydroxide, sodium hypochlorate