Learn More
Borer Chemie™ deconex 12 PA-x
Click to view available options
Quantité:
1 x 7 kg
1 x 14 kg
Conditionnement:
14kg
7kg
Description
- Concentré pour le nettoyage manuel
- économique, concentration typique : 20-50 mL/L
- se rince sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- spectre de nettoyage très large
- haut pouvoir gonflant et dispersant
- également pour les verres sensibles tels que les cuvettes UV
- sans EDTA et NTA
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | env. 11,8 (solution à 1%) |
| Composition | Alcalins, complexants, agents dispersants, agents solubilisants, substances tensioactives, agents mouillants |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 7 kg |
| Volume (impérial) | 1,3 gal. |
| Volume (métrique) | 4,9 L |
| Poids (impériale) | 15.4 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: TRIPOTASSIUM ORTHOPHOSPHATE