Learn More
Borer Chemie™ deconex 15 PF-x
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
Conditionnement:
10kg
5kg
Description
- Concentré pour le nettoyage manuel
- convient également pour le laveur de pipettes
- solution écologique sans phosphates
- sans EDTA, NTA et chlore
- très productif, concentration typique : 10-20 mL/L
- se rince sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et sans erreur
- spectre de nettoyage très large
- haut pouvoir gonflant et dispersant
- Assistance technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | env. 12,0 (solution à 1%) |
| Composition | Alcalis, agents complexants, tensioactifs, agent de solubilisation |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 5 kg |
| Volume (impérial) | 1,2 gal. |
| Volume (métrique) | 4,5 L |
| Poids (impériale) | 11 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deconex 15 PF-x
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium hydroxide