Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 HPF-x
Écologique, application universelle en autolaveur pour la verrerie et les ustensiles de laboratoire. Sans phosphates, tensioactifs ni chlore, deconex 22 HPF-x présente une performance excellente. Rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé.
96.30€ - 474.88€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | env. 12,5 (solution à 1%) |
Composition | Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion, agents séquestrants |
Concentration | Concentré |
Type de conteneur | Bidon |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10032635
|
Borer Chemie™
516900.00-KK5W |
1 x 6 kg |
96.30€
6kg |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17446502
|
Borer Chemie™
516900.00-K10W |
1 x 12 kg |
197.16€
12kg |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17456502
|
Borer Chemie™
516900.00-K25W |
1 x 30 kg |
474.88€
30kg |
Expédition estimée: 27-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Concentré pour le nettoyage automatisé
- solution écologique sans phosphates et tensioactifs
- sans chlore, EDTA ou NTA
- haut rendement, concentration typique : 5-10 mL/L
- large spectre de nettoyage, contre les résidus tenaces
- performance puissante grâce à une grande capacité de dispersion
- peut être rincé sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Alcalins, complexants, inhibiteur de corrosion, agents séquestrants | |
Bidon |
env. 12,5 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C |