Learn More
Borer Chemie™ deconex 22 LIQ-x
Click to view available options
Quantité:
1 x 6 kg
1 x 12 kg
1 x 30 kg
Conditionnement:
12kg
30kg
6kg
Description
- Concentré pour le nettoyage automatique universel
- solution écologique sans phosphates ni tensioactifs
- sans chlore, EDTA ou NTA
- économique, concentration typique : 5-10 mL/L
- large spectre de nettoyage
- haute performance grâce à une grande capacité de dispersion
- peut être rincé sans laisser de résidus
- pour des résultats consistants et impeccables
- rinçage acide avec un nettoyant deconex recommandé
- assistance technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | env. 12,2 (solution à 1%) |
| Composition | Alcalins, complexants, agents séquestrants |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 12 kg |
| Volume (impérial) | 2,6 gal. |
| Volume (métrique) | 9,8 L |
| Poids (impériale) | 26.5 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deconex 22 LIQ-x
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: dipotassium oxo silicate, potassium hydroxide