Learn More
Borer Chemie™ deconex 32 EMULGATOR
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
1 x 25 kg
Conditionnement:
10kg
25kg
5kg
Description
- Booster de nettoyage liquide pour une utilisation automatisée
- additif pour les nettoyants neutres, alcalins et acides deconex
- pH neutre, sans phosphate
- très concentré, utilisation typique 2 mL/L
- émulsifie les résidus organiques
- contre les fortes charges de graisse et d'huile
- contre les résidus particulièrement tenaces
- assistance technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | 6,0 - 7,0 (concentré) |
| Composition | Substances tensioactives |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 5 kg |
| Volume (impérial) | 1,3 gal. |
| Volume (métrique) | 4,9 L |
| Poids (impériale) | 11 lb. |
| Afficher plus |