Learn More
Borer Chemie™ deconex 41 LAB CLEAR
Click to view available options
Quantité:
1 x 5 kg
1 x 10 kg
Conditionnement:
10kg
5kg
Description
- Agent de rinçage acide pour usage automatisé
- extrêmement économique, concentration typique 1 mL/L
- sans phosphate
- accélère le séchage de la vaisselle
- donne une belle brillance
- support technique du fabricant
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| pH | env. 2,6 (solution à 1%) |
| Composition | Acide organique, agents tensioactifs |
| Concentration | Concentré |
| Type de conteneur | Canister |
| Contenu et stockage | 5°C à 25°C |
| Quantité | 1 x 5 kg |
| Volume (impérial) | 1,2 gal. |
| Volume (métrique) | 4,6 L |
| Poids (impériale) | 11 lb. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- deconex 41 LAB CLEAR
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide