Learn More
Decoquinate, MedChemExpress
Code produit. 16432246
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Code produit. 16432246
Marque: Medchem Express HYB1036
MedChemExpress Decoquinate is a quinolone derivative that can be used for research of coccidiosis in domestic ruminants. Decoquinate also has potent activity against both Plasmodium hepatic development and red cell replication.
Decoquinate is a quinolone derivative that can be used for research of coccidiosis in domestic ruminants. Decoquinate also has potent activity against both Plasmodium hepatic development and red cell replication.
Spécification
Nom chimique ou matériau Decoquinate
Forme physique Solid
CAS 18507-89-6
Couleur Off-White
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H35NO5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 1 mg/mL (2.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C2=CC(OCCCCCCCCCC)=C(OCC)C=C2N=C1)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 417.54
Poids de la formule 417.54
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.