Learn More
Aldéhyde de décyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-99153 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10051820
Marque: Thermo Scientific Acros 154971000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 112-31-2 | C10H20O | 156.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-31-2
Formule moléculaire C10H20O
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Numéro MDL MFCD00007031
Clé InChI KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decyl aldehyde, capraldehyde, caprinaldehyde, decanaldehyde, n-decyl aldehyde, capric aldehyde, 1-decanal, n-decanal, n-decaldehyde, 1-decyl aldehyde
CID PubChem 8175
ChEBI CHEBI:31457
Nom IUPAC décane
SMILES CCCCCCCCCC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Decyl aldehyde
Note relative au nom 95%
Point de fusion 7.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 207.0°C to 209.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CHO
Indice de réfraction 1.4270 to 1.4300
Quantité 100 mL
Beilstein 01,711
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,insoluble in glycerol
Poids de la formule 156.27
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decyl aldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.