Learn More
Bêta-D-glucopyranoside de décyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417779
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417779 1 g 1g
15427779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66423.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Non-ionic detergent used for solubilizing membrane proteins and in the development of sugar-based surfactant solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Détergent non ionique utilisé pour solubiliser les protéines membranaires et pour le développement de solutions de surfactant à base de sucre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58846-77-8
Formule moléculaire C16H32O6
Poids moléculaire (g/mol) 320.426
Numéro MDL MFCD00063297
Clé InChI JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Synonyme decyl beta-d-glucopyranoside, n-decyl-b-d-glucopyranoside, decyl-beta-d-glucopyranoside, n-decyl-beta-d-glucopyranoside, unii-z17h97ea6y, n-decyl glucoside, decyl beta-d-glucoside, triton x 190, 28-deacetylsendanin, beta-d-glucoside, decyl
CID PubChem 62142
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-décoxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triole
SMILES CCCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Decyl beta-D-glucopyranoside
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 85089
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 320.42
Forme physique Poudre