Learn More
Decyldiméthylchlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Decyldimethylchlorosilane |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8660g/mL |
Point d’ébullition | 98°C (3.0 hPa) |
Point d’éclair | 137°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589nm) |
Quantité | 25 mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Decyldimethylchlorosilane, 97%
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.