Learn More
Metro™ Chariots utilitaires à larges rebords
Code produit. p-8010833
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
831 x 546 x 1041 mm
984 x 685 x 1041 mm
984 x 685 x 1 041 mm
Nbre d’étagères:
2
3
Couleur:
Bleu
Gris
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11726658
Marque: Metro™ BC20303DG
Utiles pour une grande variété de tâches de transport et de stockage temporaire. Les chariots utilitaires à larges rebords Metro™ sont dotés de larges rebords qui empêchent les articles de glisser hors du chariot.
  • Facilité de nettoyage ultime : les surfaces lisses sont conçues pour résister à la coloration et pour être essuyées facilement
  • Étagères résistantes à la corrosion : l’étagère tout-polymère ne se corrode jamais
  • Rétention des déversements : les étagères présentent un bord de 70 mm de profondeur pour contenir des produits ou les déversements
  • Disponible en quatre couleurs : gris, bleu, noir ou avec protection Microban™ bleu ardoise
  • La conception esthétique permet une utilisation dans une grande variété d’applications
  • Construction robuste : chaque étagère peut supporter jusqu’à 68 kg ; chaque unité peut supporter jusqu’à 181 kg
  • Facile à régler : l’étagère centrale en option s’ajuste par incréments de 25 mm
  • Poignée ergonomique, conçue pour une utilisation facile
  • Assemblage facile et sans outil
  • Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
  • La protection Microban empêche le développement des bactéries, des moisissures, les levures et les champignons qui provoquent des odeurs, des colorations et une dégradation des produits
  • Les étagères sont fabriquées en PE moulé par injection avec des montants chromés
  • Les chariots disposent de quatre roulettes pivotantes / à tiges thermoplastiques, résistantes aux marques de 102 mm de diamètre
Spécification
Capacité (métrique) d’étagère 68 kg
Type de produit Chariot de laboratoire / utilitaire
Certifications/Conformité NSF
Couleur Gris
Dimensions (L x l x H) 831 x 546 x 1041 mm
Nbre de roulettes 4
Nbre d’étagères 3