Learn More
Corning™ Plaque à puits profonds non stérile pour le stockage et la collecte
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Type de puits:
Carré
Rond
Volume total (métrique) du puits:
1 mL
2 mL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- En PP
- Offre une excellente résistance aux produits chimiques
- Peut supporter des températures jusqu’à -80°C
Spécification
Spécification
| Couvercle | Sans couvercle |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non traité |
| Volume total (métrique) du puits | 1 mL |
| Type de puits | Rond |
| Couleur du puits | Translucide |