Learn More
Thermo Scientific™ Pompe à vide à huile VLP120
Code produit. p-4528988 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Débit:
116 l/min (à 60 Hz) ; 97 l/min (à 50 Hz)
195 l/min (à 60 Hz) ; 162 l/min (à 50 Hz)
283 l/min (à 60 Hz) ; 237 l/min (à 50 Hz)
76 l/min (à 60 Hz) ; 62 l/min (à 50 Hz)
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13162053
Marque: Thermo Scientific™ VLP120230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La pompe à vide à huile Thermo Scientific VLP120 est destinée à fonctionner avec tous les concentrateurs SpeedVac et les sécheurs de gel pour une récupération optimale de soluté.
Caractéristiques :
  • Le contrôle du ballast à gaz à trois positions optimise les performances de la pompe pour s’adapter à toutes les applications
  • Le grand regard latéral permet de vérifier facilement les niveaux d’huile appropriés en un coup d’œil
Toutes les pompes à huile rotatives à palettes sont fournies en série avec :
  • Mode silencieux (éliminateur de brouillard d’huile OME190)
  • Deux filtres à huile (MF190)
  • Kit de vidange rapide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description VLP120 ; 230 V, 50 Hz
Type Pompe à huile, à vide poussé
Débit 116 l/min (à 60 Hz) ; 97 l/min (à 50 Hz)
Capacité d’huile 0,7 L
Niveau de pression limite 1,5 mtorr/1,95 x 10³ mbar
Raccord d’arrivée du vide 12,7 OD
Largeur (impériale) 6 in
Largeur (métrique) 160 mm
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 230 mm
Profondeur (impériale) 17 in
Profondeur (métrique) 420 mm
Poids (impériale) 48 lb
Poids (métrique) 22 kg
Alimentation électrique 230 V/50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz