Learn More
Dépoxy-déoxynivalénol 50 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30325355 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325355 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREV12099000AL50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Deepoxy-deoxynivalenol
CAS 88054-24-4
Noms d’analytes ou de composants Deepoxy-deoxynivalenol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C15 H20 O5
Concentration 50 μg/ml
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme (3α,7α)-3,7,15-Trihydroxytrichotheca-9,12-dien-8-one, 2,5-Methano-1-benzoxepin, trichotheca-9,12-dien-8-one deriv., DOM 1, Deepoxydeoxynivalenol
Formule InChI InChI=1S/C15H20O5/c1-7-4-10-15(6-16,13(19)11(7)18)14(3)5-9(17)12(20-10)8(14)2/h4,9-10,12-13,16-17,19H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,10-,12+,13-,14+,15?/m1/s1
Type de solution Solution unique
SMILES CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)(C3=C)C2(CO)[C@H](O)C1=O
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 280.316
Quantité 5 mL
Poids de la formule 280,131 g/mol